Tisk…
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC502070-1G PC502070-250MG PC502070-5G
APOSPC502070-1GEA 13660 CZK
APOSPC502070-1G APOSPC502070-250MG APOSPC502070-5G
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂F₅I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30481111
CAS číslo: 2089257-26-9