Tisk…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502065-1G PC502065-250MG PC502065-5G
APOSPC502065-1GEA 6420 CZK
APOSPC502065-1G APOSPC502065-250MG APOSPC502065-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28746751
CAS číslo: 1805950-70-2