Tisk…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502064-1G PC502064-250MG PC502064-5G
APOSPC502064-1GEA 5390 CZK
APOSPC502064-1G APOSPC502064-250MG APOSPC502064-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317.929 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28746753
CAS číslo: 1428940-11-7