Tisk…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502063-1G PC502063-250MG PC502063-5G
APOSPC502063-1GEA 6850 CZK
APOSPC502063-1G APOSPC502063-250MG APOSPC502063-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606444
CAS číslo: 1228898-24-5