5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-2,3-difluorobenzene methanol
PC502062-1G
PC502062-250MG
PC502062-5G
APOSPC502062-1GEA
10350
CZK
APOSPC502062-1G
APOSPC502062-250MG
APOSPC502062-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₅BrF₂O MW: 223,015 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04972473 CAS číslo: 887585-71-9 |