Tisk…
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502061-1G
APOSPC502061-1GEA 9000 CZK
APOSPC502061-1G
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737916
CAS číslo: 1143502-71-9