Tisk…
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-2-nitrobenzene
PC50206-1G PC50206-5G
APOSPC50206-1GEA 622 CZK
APOSPC50206-1G APOSPC50206-5G
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₃FINO₂
MW: 266.996 g/mol
Bod tání: 34…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800783
CAS číslo: 364-75-0