Tisk…
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502059-1G PC502059-250MG PC502059-5G
APOSPC502059-1GEA 4270 CZK
APOSPC502059-1G APOSPC502059-250MG APOSPC502059-5G
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21364899
CAS číslo: 1357942-87-0