Tisk…
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC502047-1G PC502047-5G
APOSPC502047-1GEA 1960 CZK
APOSPC502047-1G APOSPC502047-5G
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027453
CAS číslo: 326-55-6