Tisk…
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50203-10G PC50203-1G PC50203-5G
APOSPC50203-10GEA 8530 CZK
APOSPC50203-10G APOSPC50203-1G APOSPC50203-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
Vzorec: C₇H₁₁BrF₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541898
CAS číslo: 1445995-85-6