Tisk…
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502026-1G PC502026-250MG
APOSPC502026-1GEA 16140 CZK
APOSPC502026-1G APOSPC502026-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12166253
CAS číslo: 1096884-90-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III