Tisk…
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502024-1G PC502024-250MG PC502024-5G
APOSPC502024-1GEA 7050 CZK
APOSPC502024-1G APOSPC502024-250MG APOSPC502024-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₃IO
MW: 392.939 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28060517
CAS číslo: 1823897-02-4
UN: 1759
ADR: 8 III