3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502023-1G
PC502023-250MG
PC502023-5G
APOSPC502023-1GEA
20670
CZK
APOSPC502023-1G
APOSPC502023-250MG
APOSPC502023-5G
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₆F₃IO MW: 314,043 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22544410 CAS číslo: 1393557-53-3 |