Tisk…

1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC50202-1G PC50202-5G PC50202-250MG
APOSPC50202-1GEA 0 CZK
APOSPC50202-1G APOSPC50202-5G APOSPC50202-250MG
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane
Vzorec: C₆H₉BrF₄
Bod varu: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541897
CAS číslo: 151831-45-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR