Tisk…
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502012-1G PC502012-250MG
APOSPC502012-1GEA 12010 CZK
APOSPC502012-1G APOSPC502012-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,998 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28401849
CAS číslo: 1337606-50-4