Tisk…
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502009-1G PC502009-250MG
APOSPC502009-1GEA 7050 CZK
APOSPC502009-1G APOSPC502009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25459672
CAS číslo: 1780187-45-2