Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502008-1G PC502008-250MG PC502008-5G
APOSPC502008-1GEA 992 CZK
APOSPC502008-1G APOSPC502008-250MG APOSPC502008-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250.022 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28739839
CAS číslo: 1805593-21-8