Tisk…
5-Bromo-2,4-difluorostyrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502004-1G PC502004-250MG PC502004-5G
APOSPC502004-1GEA 1660 CZK
APOSPC502004-1G APOSPC502004-250MG APOSPC502004-5G
5-Bromo-2,4-difluorostyrene 95%
5-Bromo-2,4-difluorostyrene
Vzorec: C₈H₅BrF₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD29049257
CAS číslo: 1935371-62-2