Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501999-1G PC501999-250MG
APOSPC501999-1GEA 12200 CZK
APOSPC501999-1G APOSPC501999-250MG
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698441
CAS číslo: 153468-97-4