2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)-2-nitrobenzene
PC501994-1G
PC501994-250MG
PC501994-5G
APOSPC501994-1GEA
4960
CZK
APOSPC501994-1G
APOSPC501994-250MG
APOSPC501994-5G
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Vzorec:
C₇H₄BrF₂NO₃ MW: 268,012 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18390950 CAS číslo: 865886-84-6 |