Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Difluoromethoxy)-4-fluoro-1-nitrobenzene
PC501991-1G PC501991-250MG PC501991-5G PC501991-10G PC501991-25G
APOSPC501991-1GEA 4770 CZK
APOSPC501991-1G APOSPC501991-250MG APOSPC501991-5G APOSPC501991-10G APOSPC501991-25G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698446
CAS číslo: 1214329-62-0