Tisk…
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501990-100MG PC501990-1G PC501990-250MG
APOSPC501990-100MGEA 11150 CZK
APOSPC501990-100MG APOSPC501990-1G APOSPC501990-250MG
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD29049281
CAS číslo: 1850856-63-1