Tisk…
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501989-1G PC501989-25G PC501989-5G
APOSPC501989-1GEA 1580 CZK
APOSPC501989-1G APOSPC501989-25G APOSPC501989-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698452
CAS číslo: 1214336-83-0