6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501975-10G
PC501975-1G
PC501975-5G
APOSPC501975-10GEA
35380
CZK
APOSPC501975-10G
APOSPC501975-1G
APOSPC501975-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₄Br₂F₂ MW: 285.911 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28060860 CAS číslo: 1807193-48-1 |