Tisk…
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501971-1G PC501971-250MG PC501971-5G
APOSPC501971-1GEA 1410 CZK
APOSPC501971-1G APOSPC501971-250MG APOSPC501971-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15528910
CAS číslo: 1105665-42-6