Tisk…
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501970-1G PC501970-250MG PC501970-5G
APOSPC501970-1GEA 12730 CZK
APOSPC501970-1G APOSPC501970-250MG APOSPC501970-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
MW: 285.911 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737921
CAS číslo: 1807172-44-6
UN: 3261
ADR: 8 III