Tisk…
5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501969-1G PC501969-5G PC501969-250MG
APOSPC501969-1GEA 3910 CZK
APOSPC501969-1G APOSPC501969-5G APOSPC501969-250MG
5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972472
CAS číslo: 887585-64-0