Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501968-1G PC501968-250MG
APOSPC501968-1GEA 12400 CZK
APOSPC501968-1G APOSPC501968-250MG
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄BrFIN
MW: 315.91 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24160442
CAS číslo: 1447606-71-4