Tisk…
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501964-10G PC501964-1G PC501964-5G
APOSPC501964-10GEA 6780 CZK
APOSPC501964-10G APOSPC501964-1G APOSPC501964-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24387232
CAS číslo: 1232407-50-9