Tisk…
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501957-1G PC501957-250MG
APOSPC501957-1GEA 1990 CZK
APOSPC501957-1G APOSPC501957-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18390052
CAS číslo: 656-06-4