Tisk…
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501941-1G PC501941-250MG PC501941-5G
APOSPC501941-1GEA 1330 CZK
APOSPC501941-1G APOSPC501941-250MG APOSPC501941-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14698444
CAS číslo: 83190-01-6