Tisk…
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501940-1G PC501940-250MG PC501940-5G
APOSPC501940-1GEA 3310 CZK
APOSPC501940-1G APOSPC501940-250MG APOSPC501940-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₃
MW: 235.007 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25459708
CAS číslo: 1784366-04-6