Tisk…
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501930-1G PC501930-250MG PC501930-5G
APOSPC501930-1GEA 16140 CZK
APOSPC501930-1G APOSPC501930-250MG APOSPC501930-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
MW: 285,911 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972475
CAS číslo: 887585-85-5
UN: 3261
ADR: 8,III