Tisk…
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501921-1G PC501921-250MG
APOSPC501921-1GEA 16530 CZK
APOSPC501921-1G APOSPC501921-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₇H₃BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29049291
CAS číslo: 1929606-78-9