4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC501918-1G
PC501918-250MG
PC501918-5G
APOSPC501918-1GEA
14650
CZK
APOSPC501918-1G
APOSPC501918-250MG
APOSPC501918-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
Vzorec:
C₇H₆F₃NO MW: 177,124 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD14698443 CAS číslo: 1003865-65-3 |