Tisk…
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501912-10G PC501912-5G
APOSPC501912-10GEA 58190 CZK
APOSPC501912-10G APOSPC501912-5G
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18390954
CAS číslo: 1261849-33-5