Tisk…
3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501906-1G PC501906-5G PC501906-10G
APOSPC501906-1GEA 4900 CZK
APOSPC501906-1G APOSPC501906-5G APOSPC501906-10G
3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22056748
CAS číslo: 1143502-70-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III