Tisk…
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501905-1G PC501905-5G PC501905-25G
APOSPC501905-1GEA 622 CZK
APOSPC501905-1G APOSPC501905-5G APOSPC501905-25G
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23713110
CAS číslo: 1193162-21-8