Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501904-1G PC501904-250MG PC501904-5G
APOSPC501904-1GEA 11740 CZK
APOSPC501904-1G APOSPC501904-250MG APOSPC501904-5G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18385074
CAS číslo: 1261839-70-6