5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC501901-1G
PC501901-5G
PC501901-10G
PC501901-25G
APOSPC501901-1GEA
622
CZK
APOSPC501901-1G
APOSPC501901-5G
APOSPC501901-10G
APOSPC501901-25G
5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 96%
5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₃BrF₂O MW: 220,999 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08669446 CAS číslo: 633327-22-7 |