Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501900-1G PC501900-250MG PC501900-5G
APOSPC501900-1GEA 9890 CZK
APOSPC501900-1G APOSPC501900-250MG APOSPC501900-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
MW: 177,124 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14698442
CAS číslo: 1214329-65-3