Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501897-10G PC501897-1G PC501897-5G
APOSPC501897-10GEA 16270 CZK
APOSPC501897-10G APOSPC501897-1G APOSPC501897-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698447
CAS číslo: 1214349-53-7