Tisk…
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-4-nitrobenzene
PC501895-1G PC501895-250MG PC501895-5G
APOSPC501895-1GEA 1620 CZK
APOSPC501895-1G APOSPC501895-250MG APOSPC501895-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698453
CAS číslo: 83189-99-5