Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501894-1G PC501894-250MG
APOSPC501894-1GEA 14880 CZK
APOSPC501894-1G APOSPC501894-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole
Vzorec: C₇H₅BrFIO
MW: 330,921 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29049290
CAS číslo: 1935372-87-4