Tisk…
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501893-1G PC501893-250MG PC501893-5G
APOSPC501893-1GEA 705 CZK
APOSPC501893-1G APOSPC501893-250MG APOSPC501893-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11621754
CAS číslo: 83190-01-6