Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50189-1G PC50189-250MG
APOSPC50189-1GEA 0 CZK
APOSPC50189-1G APOSPC50189-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848373
CAS číslo: 1245914-98-0