Tisk…
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501887-100MG PC501887-1G
APOSPC501887-100MGEA 622 CZK
APOSPC501887-100MG APOSPC501887-1G
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
MW: 285.911 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737917
CAS číslo: 1805523-88-9
UN: 3261
ADR: 8 III