Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501886-1G PC501886-250MG PC501886-5G
APOSPC501886-1GEA 6450 CZK
APOSPC501886-1G APOSPC501886-250MG APOSPC501886-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27949835
CAS číslo: 354574-32-6