Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501885-1G PC501885-250MG
APOSPC501885-1GEA 17790 CZK
APOSPC501885-1G APOSPC501885-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
Vzorec: C₆H₃BrFIO
MW: 316,894 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28739587
CAS číslo: 1804910-88-0
UN: 1759
ADR: 8,III