Tisk…
2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501883-1G PC501883-250MG PC501883-5G
APOSPC501883-1GEA 8270 CZK
APOSPC501883-1G APOSPC501883-250MG APOSPC501883-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22571442
CAS číslo: 425379-37-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III